Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Graduated, 1 ml, 35 µl, 150 mm, +, Individually wrapped, 500/carton
Katalog # GREI740365_500
Leverantör:   Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Katalog # GREI740365_500
Leverantör:  Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Graduated, 1 ml, 35 µl, 150 mm, +, Individually wrapped, 500/carton
Price
1 175,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 Items
Product Details & Documents
These pipettes are made from PE.
Specifikationer
  • Förp.:
    Individually wrapped, 500/carton
  • Steril:
    +
  • Kapacitet:
    1 ml
  • Beskrivning:
    Graduated
  • Längd:
    150 mm
  • Seq:
    03
  • Droppvolym:
    35 µl