Orders LinkContactUsLinkComponent
Toggle drums
Toggle drums
15 L, 230 mm, 380 mm
Katalog # SAMPA926-15
Leverantör:   Sampling Systems
Toggle drums
Katalog # SAMPA926-15
Leverantör:  Sampling Systems
Toggle drums
Toggle drums
15 L, 230 mm, 380 mm
Price
11 325,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These stainless steel containers from 2 litres up to 300 litres are designed for storing and processing powders and liquids.
  • Splash-tight lid secured by toggle clamps
  • Hygienic solid rim
  • With two side handles
  • Fully welded, crevice free interior
  • Finished to a high quality mirror polish
  • Removable, easy clean silicone seal
Seal is food grade and meets all the latest FDA compliance standards.
Specifikationer
  • Diam, öppning:
    230 mm
  • Kapacitet:
    15 L
  • Höjd:
    380 mm
  • Seq:
    05
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drum
    Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drum
    SAMPA430-300
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 735,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drum
    Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drum
    SAMPA430-196
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 500,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
    Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
    SAMPA429-470
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 4 450,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
    Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
    SAMPA429-395
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 4 350,00 kr