Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL NCG 40×/0,65/S (WD=0,6 mm), 40x/0,65, 0,6 mm
Katalog # MOTI1101001706541
Leverantör:   MOTIC
Objectives, Panthera
Katalog # MOTI1101001706541
Leverantör:  MOTIC
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL NCG 40×/0,65/S (WD=0,6 mm), 40x/0,65, 0,6 mm
Price
1 575,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    40x/0,65
  • Beskrivning:
    CCIS® Plan achromatic objective UC PL NCG 40×/0,65/S (WD=0,6 mm)
  • Seq:
    15
  • Arbetsavstånd:
    0,6 mm