Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 20×/0,45 (WD=0,8 mm), Ph2, Ph2 20x/0,45, 0,8 mm
Katalog # MOTI1101001706491
Leverantör:   MOTIC
Objectives, Panthera
Katalog # MOTI1101001706491
Leverantör:  MOTIC
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 20×/0,45 (WD=0,8 mm), Ph2, Ph2 20x/0,45, 0,8 mm
Price
2 750,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
  • Förstoring:
    Ph2 20x/0,45
  • Beskrivning:
    CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 20×/0,45 (WD=0,8 mm), Ph2
  • Seq:
    10
  • Arbetsavstånd:
    0,8 mm