Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 100×/1,25/S-Oil (WD=0,16 mm), Ph3, Ph3 100x/1,25 (i), 0,16 mm
Katalog # MOTI1101001706511
Leverantör:   MOTIC
Objectives, Panthera
Katalog # MOTI1101001706511
Leverantör:  MOTIC
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 100×/1,25/S-Oil (WD=0,16 mm), Ph3, Ph3 100x/1,25 (i), 0,16 mm
Price
6 200,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
  • Förstoring:
    Ph3 100x/1,25 (i)
  • Beskrivning:
    CCIS® Plan achromatic Phase objective UC PL Ph 100×/1,25/S-Oil (WD=0,16 mm), Ph3
  • Seq:
    12
  • Arbetsavstånd:
    0,16 mm