Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 100×/0,8/S-Dry (WD=1,7 mm), 100x/0,8, 1,7 mm
Katalog # MOTI1101001705261
Leverantör:   MOTIC
Objectives, Panthera
Katalog # MOTI1101001705261
Leverantör:  MOTIC
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 100×/0,8/S-Dry (WD=1,7 mm), 100x/0,8, 1,7 mm
Price
3 950,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    100x/0,8
  • Beskrivning:
    CCIS® Plan achromatic objective UC PL 100×/0,8/S-Dry (WD=1,7 mm)
  • Seq:
    08
  • Arbetsavstånd:
    1,7 mm