Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 10×/0,25 (WD=17,4 mm), 10x/0,25, 17,4 mm
Katalog # MOTI1101001705211
Leverantör:   MOTIC
Objectives, Panthera
Katalog # MOTI1101001705211
Leverantör:  MOTIC
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 10×/0,25 (WD=17,4 mm), 10x/0,25, 17,4 mm
Price
735,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
  • Förstoring:
    10x/0,25
  • Beskrivning:
    CCIS® Plan achromatic objective UC PL 10×/0,25 (WD=17,4 mm)
  • Seq:
    03
  • Arbetsavstånd:
    17,4 mm