Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 4×/0,1 (WD=30,5 mm), 4x/0,1, 30,5 mm
Katalog # MOTI1101001705201
Leverantör:   MOTIC
Objectives, Panthera
Katalog # MOTI1101001705201
Leverantör:  MOTIC
Objectives, Panthera
Objectives, Panthera
CCIS® Plan achromatic objective UC PL 4×/0,1 (WD=30,5 mm), 4x/0,1, 30,5 mm
Price
1 400,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Förstoring:
    4x/0,1
  • Beskrivning:
    CCIS® Plan achromatic objective UC PL 4×/0,1 (WD=30,5 mm)
  • Seq:
    02
  • Arbetsavstånd:
    30,5 mm