Bottles, square
500 ml, Bottles, square, RD 65, Klar, 80×80×108 mm
Katalog # RIXI9-2250-0500-65
Leverantör: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Gå till:
Product Details & Documents
Square bottles with clear-sighted thread.
: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Gänga:RD 65
- Kapacitet:500 ml
- Färg:Klar
- Beskrivning:Bottles, square
- Seq:02
- B×D×H:80×80×108 mm