ContactUsLinkComponent
[EN]SIEVE 300X300X80 MM, 4,5 DIN ISO 331 1 * 1 Items
Katalog # HAVE206171672
Leverantör:  NEXOPART
[EN]SIEVE 300X300X80 MM, 4,5 DIN ISO 331 1 * 1 Items
Katalog # HAVE206171672
Leverantör:  NEXOPART