Jars, without Cap
PP, 500 ml, 94,8 mm, 91,0 mm, 85,0 mm
RIXI4-1201-0500-90
These slip lid jars are made of white PP.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
: Caps need to be ordered seperately.
: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
- Ø utv.:94,8 mm
- Typ:PP
- Kapacitet:500 ml
- Höjd:85,0 mm
- Seq:7
- Hals, innerdiam.:91,0 mm