Jars, without Cap
PP, 325 ml, 69,0 mm, 66,0 mm, 113, 0 mm
Katalog # RIXI4-1201-0325-65
Leverantör: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Gå till:
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Ordering information: Caps need to be ordered seperately.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Ø utv.:69,0 mm
- Typ:PP
- Kapacitet:325 ml
- Höjd:113, 0 mm
- Seq:5
- Hals, innerdiam.:66,0 mm