Jars, without Cap
PP, 100 ml, 47,4 mm, 46,0 mm, 86,5 mm
RIXI4-1201-0100-45
These slip lid jars are made of white PP.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
: Caps need to be ordered seperately.
: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
- Ø utv.:47,4 mm
- Typ:PP
- Kapacitet:100 ml
- Höjd:86,5 mm
- Seq:3
- Hals, innerdiam.:46,0 mm