Jars, without Cap
PP, 50 ml, 37,7 mm, 36,0 mm, 73,8 mm
Katalog # RIXI4-1201-0050-35
Leverantör: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Gå till:
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Beställningsinformation: Caps need to be ordered seperately.
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Ø utv.:37,7 mm
- Typ:PP
- Kapacitet:50 ml
- Höjd:73,8 mm
- Seq:2
- Hals, innerdiam.:36,0 mm