Orders LinkContactUsLinkComponent
Ögonsköljlösning
Eyewash solution, 200 ml, bottle in single carton
  118-0478
Ögonsköljlösning
  118-0478
Ögonsköljlösning
Ögonsköljlösning
Eyewash solution, 200 ml, bottle in single carton
185,00 kr
1 * 1 Items
Steril natriumkloridlösning (0,9%) i ögonsköljflaska med ögonkopp och dammskydd. Ser till att inga främmande partiklar (som metall- eller träspån) fastnar i ögat och orsakar allvarliga ögonskador.
  • Ergonomically-formed eye cup fits the eye and enables gentle and even rinsing
  • 200 ml bottle particularly suitable for mobile use, such as in tool boxes or first aid kits
  • Can be used to refill Plum eyewash stations
  • No maintenance and cleaning of bottles required
  • Bottles in single carton: Carton protects the bottles from external contamination and can be opened quickly and easily via the perforation
Sköljtid: Ca 2 minuter per 200 ml, 5 minuter per 500 ml.
Shelf life: 3 years.
Certifications: DIN EN 15154-4.
  • Beskrivning:
    Eyewash solution, 200 ml, bottle in single carton
  • Seq:
    02
Accessories
  •  
    Beskrivning
  • 118-1711
    Grön hållare för 200 ml och 500 ml ögonsköljflaskor
    1 * 1 Items - 66,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • 118-1704
    Midjeväska för 200 ml ögonsköljflaskor
    1 * 1 Items - 130,00 kr