Sample containers, with screw cap
60 ml, Sample container, 66 mm, Klar, Röd, 39,3/44,2 mm, aseptic
Leverantör: DELTALAB
Gå till:
Product Details & Documents
Container made of PS with PE screw cap.
- Good chemical resistance
- Aseptic or sterile available
- With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Documents
Specifikationer
- Version:aseptic
- Kapacitet:60 ml
- Färg:Klar
- Beskrivning:Sample container
- Höjd:66 mm
- Seq:01
- Lock, färg:Röd
- Övre diam/ nedre diam:39,3/44,2 mm