Jars, without Cap
PP, 350 ml, 95,2 mm, 90,0 mm, 68,0 mm
RIXI4-1101-0350-90
These slip lid jars are made of white PP.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
: Caps need to be ordered seperately.
: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
- Ø utv.:95,2 mm
- Typ:PP
- Kapacitet:350 ml
- Höjd:68,0 mm
- Seq:6
- Hals, innerdiam.:90,0 mm