Jars, without Cap
PP, 25 ml, 27,6 mm, 25,0 mm, 52,2 mm
Katalog # RIXI4-1101-0025-25
Leverantör: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Gå till:
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
: Caps need to be ordered seperately.
: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Ø utv.:27,6 mm
- Typ:PP
- Kapacitet:25 ml
- Höjd:52,2 mm
- Seq:1
- Hals, innerdiam.:25,0 mm