Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, pear shaped
Flasks, pear shaped
5 ml, 14/23 NS, 67 mm, 23 mm
Katalog # BIBBFP5/1
Leverantör:   SciLabware
Flasks, pear shaped
Katalog # BIBBFP5/1
Leverantör:  SciLabware
Flasks, pear shaped
Flasks, pear shaped
5 ml, 14/23 NS, 67 mm, 23 mm
Price
1 275,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Produktdetaljer och dokument
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Ideal for semi-micro distillations. With standard ground joint sleeve and white labelling field.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    23 mm
  • NS-hylsa:
    14/23 NS
  • Kapacitet:
    5 ml
  • Höjd:
    67 mm