Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, pear shaped
100 ml, 24/29 NS, 150 mm, 58 mm
Katalog # BIBBFP100/3
Leverantör:   SciLabware
Flasks, pear shaped
Katalog # BIBBFP100/3
Leverantör:  SciLabware
Flasks, pear shaped
Flasks, pear shaped
100 ml, 24/29 NS, 150 mm, 58 mm
Price
1 900,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 Items
Produktdetaljer och dokument
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Ideal for semi-micro distillations. With standard ground joint sleeve and white labelling field.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    58 mm
  • NS-hylsa:
    24/29 NS
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Höjd:
    150 mm