Orders LinkContactUsLinkComponent
Caps for tubes
Caps for tubes
Cap for 16 mm tubes, Grön
Katalog # DELT305507
Leverantör:   DELTALAB
Caps for tubes
Katalog # DELT305507
Leverantör:  DELTALAB
Caps for tubes
Cap for 16 mm tubes, Grön
Price
1 700,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2.500 Items
Product Details & Documents
Polyethylene caps for all types of polypropylene and polystyrene tubes.
Specifikationer
  • Färg:
    Grön
  • Beskrivning:
    Cap for 16 mm tubes
  • Seq:
    15