Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
Buffer solution, 4,01, ±0,02, Ftalat, Röd, 25 °C, 20 L
Katalog # HACH2283461
Leverantör:   Hach
pH buffer solutions, colour coded
Katalog # HACH2283461
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
Buffer solution, 4,01, ±0,02, Ftalat, Röd, 25 °C, 20 L
CAS-nummer:  
Price
3 350,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 20 L
Product Details & Documents
For calibration of pH meters
  • Colour coded for easy identification
  • Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Specifikationer
Specifikationer
  • pH bufferttyp:
    Ftalat
  • Förp.:
    20 L
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • Färg:
    Röd
  • Beskrivning:
    Buffer solution
  • pH noggrannhet:
    ±0,02
  • pH-värde:
    4,01