Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
Buffer solution, 10,01, ±0,02, Karbonat, Blå, 25 °C, 50 mL
Katalog # HACH2283626
Leverantör:   Hach
pH buffer solutions, colour coded
Katalog # HACH2283626
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
Buffer solution, 10,01, ±0,02, Karbonat, Blå, 25 °C, 50 mL
CAS-nummer:  
Price
200,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 50 mL
Product Details & Documents
For calibration of pH meters
  • Colour coded for easy identification
  • Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
 : Traceable to NIST.
Specifikationer
Specifikationer
  • pH bufferttyp:
    Karbonat
  • Förp.:
    50 mL
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • Färg:
    Blå
  • Beskrivning:
    Buffer solution
  • pH noggrannhet:
    ±0,02
  • pH-värde:
    10,01