Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
NAPROXEN 1 * 50 g
Katalog # ICNA0219024750
Leverantör:
MP Biomedicals
Expandera bilden
NAPROXEN 1 * 50 g
Katalog # ICNA0219024750
Leverantör:
MP Biomedicals