Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
AMMONIUM HYDROXIDE, ACS 1 * 500 mL
Katalog # ICNA0219385490
Leverantör:
MP Biomedicals
Certifikat
Expandera bilden
AMMONIUM HYDROXIDE, ACS 1 * 500 mL
Katalog # ICNA0219385490
Leverantör:
MP Biomedicals
Certifikat
Relaterad information
Dokumentation
Certifikat
Sök efter LOT-nummer
Dokumentation