Orders LinkContactUsLinkComponent
Rectangular cuvettes
Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 2 ml, 10 mm, Optical glass
Katalog # SCLI80-2003-87
Leverantör:   BIOCHROM
Rectangular cuvettes
Katalog # SCLI80-2003-87
Leverantör:  BIOCHROM
Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 2 ml, 10 mm, Optical glass
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Skiktdjup:
    10 mm
  • Volym:
    2 ml
  • Material:
    Optical glass
  • Beskrivning:
    Rectangular cell with lid
  • Höjd:
    45 mm
  • Seq:
    05