Orders LinkContactUsLinkComponent
Rectangular cuvettes
Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 200 µl, 1 mm, UV silica
Katalog # SCLI80-2002-54
Leverantör:   BIOCHROM
Rectangular cuvettes
Katalog # SCLI80-2002-54
Leverantör:  BIOCHROM
Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 200 µl, 1 mm, UV silica
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Skiktdjup:
    1 mm
  • Volym:
    200 µl
  • Material:
    UV silica
  • Beskrivning:
    Rectangular cell with lid
  • Höjd:
    45 mm
  • Seq:
    01