Orders LinkContactUsLinkComponent
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Amide-80, 80 Å, 2 µm, 3,00 mm, 50 mm
Katalog # TOYO0023457
Leverantör:   TOSOH Bioscience
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Katalog # TOYO0023457
Leverantör:  TOSOH Bioscience
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Amide-80, 80 Å, 2 µm, 3,00 mm, 50 mm
Price
12 325,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel columns with non-ionic carbamoyl [-C(NH₂)O] groups on a silica gel basis suitable for the separation of hydrophilic and polar compounds.
Max. pressure: 150 kg/cm²
Organic solvents: 0–100%
pH: 2 to 7,5
Salt concentration: 100 mM
Temperature stability: 4 - 80 °C
Specifikationer
  • Ø inr.:
    3,00 mm
  • Partikelstorlek:
    2 µm
  • Porstorlek:
    80 Å
  • Beskrivning:
    Amide-80
  • Längd:
    50 mm
  • Seq:
    04
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Ø inr.
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • Guard cartridge holder for 2 mm I-Ø guard cartridges
    Guard cartridge holder for 2 mm I-Ø guard cartridges
    TOYO0019308
    2,00 mm
    15 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 5 300,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Ø inr.
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • Guard cartridge for 2 mm I-Ø columns
    Guard cartridge for 2 mm I-Ø columns
    TOYO0021862
    2,00 mm
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 3 Items - 4 775,00 kr