Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml, 125 mL
Katalog # HACHLZW9510.99
Leverantör:   Hach
Electrolyte solutions
Katalog # HACHLZW9510.99
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml, 125 mL
CAS-nummer:  
Price
270,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 125 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    125 mL
  • Beskrivning:
    Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml
Specifikationer