Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® VisiScope® BL254 T1, Digital Microscope
VWR® VisiScope® BL254 T1, Digital Microscope
Digital microscope, BL254 T1, Binocular, 3,1 MP
Katalog # 630-2673
Leverantör:   VWR Collection
VWR® VisiScope® BL254 T1, Digital Microscope
Katalog # 630-2673
Leverantör:  VWR Collection
VWR® VisiScope® BL254 T1, Digital Microscope
VWR® VisiScope® BL254 T1, Digital Microscope
Digital microscope, BL254 T1, Binocular, 3,1 MP
Price
20 625,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Educational and laboratory microscope with integrated camera and removable tablet.
  • Die-cast frame for high stability and ergonomics during transmitted light observations
  • Tablet on the microscope rotatable in all directions and easily detached
  • Large opening behind the revolving nosepiece can be used as a handle
  • N-plan objectives with anti-fungus treatment
  • White illumination with light intensity controlled via a knob
  • Efficient LED energy saving lamp
Multilingual tablet with touch screen for wireless or Bluetooth® connection and powered by a two-cell Li-Ion battery. Please see the attached documentation for more information.
Ordering information: Keyboard for tablet is sold separately.
Delivery information: Supplied ready to use with eyepieces, objectives, OTG cable (micro-B to USB-A), USB camera cable (micro-B to USB-B). Includes image analysis ProView software.
Specifikationer
  • Modell:
    BL254 T1
  • Upplösning:
    3,1 MP
  • Beskrivning:
    Digital microscope
  • Typ:
    Binocular
  • Fokussystem:
    Koaxial grov- och fininställning
  • Datorkrav:
    Windows® 10 Microsoft Office 365 Personal (one-year subscription)
  • Revolver:
    4 lägen
  • Objektbord:
    150×139 mm (movement: 75×33 mm)
  • Objektiv:
    4×, 10×, 40×, 100× (immersionsolja)
  • Givare:
    CMOS 1/2,5”
  • Belysning:
    LED (white, 3,6 W)
  • Programvara:
    ProView
  • Okular:
    WF 10×/20 mm
  • Cat. No.:
    630-2673
  • Vikt:
    7,0 kg
  • Huvud:
    30° lutning, vridbart 360°
  • Kontrasteringsteknik:
    Ljusfält
  • Output:
    USB (camera) and OTG cables
  • Kondensor:
    Abbe N.A. 1,25, with iris diaphragm, focusable and centerable
  • Kamera:
    3,1 MP
  • W×D×H:
    235×290×430 mm
  • Display:
    1280×800 IPS Multi Touch Screen (10,1”)
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Solar charger for upright microscopes
    Solar charger for upright microscopes
    630-1637
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 770,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Roterande bord för polariseringssats
    Roterande bord för polariseringssats
    630-2011
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 875,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Polariserande set (endast filter)
    Polariserande set (endast filter)
    630-2010
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 990,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Dust cover, medium, L×H: 600×500 mm
    Dust cover, medium, L×H: 600×500 mm
    630-2823
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 155,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Keyboard for tablets
    Keyboard for tablets
    630-3129
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 150,00 kr