Assistent® Pipette Brushes
Pipette brush for 1 ml measuring pipettes, Hog bristle, 70 mm, 4 mm, Wire, 410 mm, 70 mm
Katalog # HECH42589001
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Brushes for cleaning an assortment of pipette types.
- Galvanised wire handle
- Available with natural or nylon bristles
Dokument
Specifikationer
- Borstmaterial:Hog bristle
- Borsthuvud Ø:4 mm
- Handle material:Wire
- Beskrivning:Pipette brush for 1 ml measuring pipettes
- Total längd:410 mm
- Borsthuvudets längd:70 mm
- Borstlängd:70 mm