Storage Sacks
Approx. 714 bags/pack, 0,06 mm, 300×400 mm
Katalog # LAMA119
Leverantör: LAMAPLAST
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
LDPE, neutral storage bags.
- With bottom weld
- Can be used for foodstuffs
Dokument
Specifikationer
- Beskrivning:Approx. 714 bags/pack
- Mått:300×400 mm
- Seq:04
- Tjocklek:0,06 mm