Frökontrollpapper, Munktell
37/N, 70 mm
Katalog # BINZ233208
Leverantör: Ahlstrom
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Frökontrollpapper används av testinstitut och andra som testar fröers groddningskapacitet och utför hälsotester t.ex. Jacobsen (Copenhagen tank-systemet) på papper samt osmotiska tester.
Specifikationer
- Kvalitet:37/N
- Storlek:70 mm
- Cat. No.:BINZ233208
- Klass:37/N
- Vikt:135 g/m²
- Kapillär stigning:-
- Askinnehåll:-
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.