Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 30×20 ml, 11,00, 30
Katalog # METT30111135
Leverantör:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Katalog # METT30111135
Leverantör:  Mettler - Toledo
CAS-nummer:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 30×20 ml, 11,00, 30
CAS-nummer:  
Price
1 050,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 30 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    30
  • Beskrivning:
    Technical buffer solution, 30×20 ml
  • pH-värde:
    11,00
Specifikationer