Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativplatta
315×200 mm, 4,0 kg
  USBE2015
Stativplatta
  USBE2015
Stativplatta
Stativplatta
315×200 mm, 4,0 kg
2 350,00 kr
1 * 1 Items
Stainless steel. Firm, non slip stand for a wide variety of uses. With an M10 threaded hole on face side and adjustable feet for uneven surfaces.
  • Gummifötter för stabilt bordsfäste
  • Jämn yta för enkel, snabb rengöring
  • Robust
DIN 12892/55
 : DIN 12892/55
  • L×B:
    315×200 mm
  • Seq:
    06
  • Vikt:
    4,0 kg