Storage Sacks
Approx. 2500 bags/pack, 0,05 mm, 150×250 mm
Katalog # LAMA114
Leverantör: LAMAPLAST
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
LDPE, neutral storage bags.
- With bottom weld
- Can be used for foodstuffs
Dokument
Specifikationer
- Beskrivning:Approx. 2500 bags/pack
- Mått:150×250 mm
- Tjocklek:0,05 mm