Orders LinkContactUsLinkComponent
Basic Violet 3 ACS
Basic Violet 3 ACS
Glass bottle, 250 g
Katalog # ACRO447572500
Irriterande
Hälsa
Frätande
Miljö
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Basic Violet 3 ACS
Katalog # ACRO447572500
CAS-nummer:  548-62-9
Basic Violet 3 ACS
Basic Violet 3 ACS
Glass bottle, 250 g
CAS-nummer:  548-62-9
Price
3 650,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4-[4,4'-Bis(dimetylamino) benzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-ylidendimetylammoniumklorid, CI 42555
  • CAS-nummer:548-62-9
  • Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
  • MDL-nummer:MFCD00011750
  • Molecular Weight:407.99 g/mol
  • Smält Pt:173 °C (dec.)
  • Densitet:1,19 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Dark green Powder or crystals
  • Assay:
    ≥90.0 % (on dry substance)
  • Loss on drying:
    ≤7.5 %
  • Absorbance characteristics:
    (0.98-1.9) Passes test
  • Sensitivity:
    Passes test
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    250 g