Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar, Bacteriological Grade
Plastic bottle, 1 kg
Katalog # ACRO443570010
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Agar, Bacteriological Grade
Katalog # ACRO443570010
CAS-nummer:  9002-18-0
Agar, Bacteriological Grade
Agar, Bacteriological Grade
Plastic bottle, 1 kg
CAS-nummer:  9002-18-0
Price
4 750,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Agar Agar
  • CAS-nummer:9002-18-0
  • MDL-nummer:MFCD00081288
  • Smält Pt:90 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White to cream to light yellow to beige Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤15 % (1 g, 105°C)
  • Solubility:
    (1.5 % in hot water) Clear to slightly opalescent light yellow to yellow solution
  • Gel strength:
    ≥700 g/cm² (1.5 %)
  • Gel point:
    32 to 38°C (1.5 %)
  • Ash:
    ≤5 %
  • pH:
    6.0 to 7.5 (10 % suspension)
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 kg
Specifikationer