Orders LinkContactUsLinkComponent
Ättiksyra 99.7+% ACS
Plastic drum, 10 L
Katalog # 423220100.
Frätande
Brännbar
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Ättiksyra 99.7+% ACS
Katalog # 423220100.
CAS-nummer:  64-19-7
Ättiksyra 99.7+% ACS
Ättiksyra 99.7+% ACS
Plastic drum, 10 L
CAS-nummer:  64-19-7
Price
5 950,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS-nummer:64-19-7
  • Formel:H₃CCOOH
  • MDL-nummer:MFCD00036152
  • Molecular Weight:60.05 g/mol
  • Kokande Pt:118 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:16…16,5 °C
  • Densitet:1,048 g/cm³
  • Flash Pt:40 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:200-580-7
  • FN:2789
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119475328-30
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Clear liquid
  • GC:
    ≥99.70 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.001 %
  • Dilution test:
    Passes test
  • Chloride (Cl):
    ≤1 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤1 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤0.2 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤0.5 ppm
  • Titrable base:
    ≤0.0004 meq/g
  • KMnO4-reducing substance:
    Passes test
  • K2Cr2O7-reducing substance:
    Passes test
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic drum
  • Förp.:
    10 L
Specifikationer