Orders LinkContactUsLinkComponent
Kiselgel 99.998%
Glass bottle, 100 g
Katalog # ACRO437151000
Hälsa
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Kiselgel 99.998%
Katalog # ACRO437151000
CAS-nummer:  14808-60-7
Kiselgel 99.998%
Kiselgel 99.998%
Glass bottle, 100 g
CAS-nummer:  14808-60-7
Price
7 075,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 g
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
  • CAS-nummer:14808-60-7
  • Formel:SiO₂
  • MDL-nummer:MFCD00011232
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • Kokande Pt:2230 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:1610 °C
  • Densitet:2,196 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals
  • Assay:
    44.5 to 47.9 % (Si)
  • Total trace metal impurities:
    ≤20 ppm
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 g