Orders LinkContactUsLinkComponent
Kiselgel 99.998%
Glass bottle, 20 g
  ACRO437150200
Kiselgel 99.998%
  ACRO437150200
 :  14808-60-7
Kiselgel 99.998%
Kiselgel 99.998%
Glass bottle, 20 g
 :  14808-60-7
2 225,00 kr
1 * 20 g
 :  Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
  •  :14808-60-7
  •  :SiO₂
  •  :MFCD00011232
  •  :60.08 g/mol
  •  :2230 °C (1013 hPa)
  •  :1610 °C
  •  :2,196 g/cm³ (20 °C)
  •  :Omgivande
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals
  • Assay:
    44.5 to 47.9 % (Si)
  • Total trace metal impurities:
    ≤20 ppm
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    20 g