Ammoniumformat 99%
Plastic drum, 5 kg
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Formic acid ammonium salt
- CAS-nummer:540-69-2
- Formel:HCO₂NH₄
- MDL-nummer:MFCD00013103
- Molecular Weight:63.06 g/mol
- Merck Index:13,00525
- Smält Pt:115…120 °C
- Densitet:1,28 g/cm³ (25 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:208-753-9
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:White Powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Titration excess NaOH:≥98.5 %
- Chloride (Cl):≤0.005 %
- Sulfate (SO4):≤0.01 %
- Iron (Fe):≤0.002 %
- Heavy metals (as Pb):≤0.002 %
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic drum
- Förp.:5 kg



