Orders LinkContactUsLinkComponent
Mesitylen 99%, extra pure
Glass bottle, 2,5 L
  ACRO125580025
Mesitylen 99%, extra pure
  ACRO125580025
 :  108-67-8
Mesitylen 99%, extra pure
Mesitylen 99%, extra pure
Glass bottle, 2,5 L
 :  108-67-8
4 500,00 kr
1 * 2,5 L
 :  1,3,5-Trimetylbenzen
  •  :108-67-8
  •  :C₉H₁₂
  •  :MFCD00008538
  •  :120.19 g/mol
  •  :13,05934
  •  :163…166 °C (760 mmHg)
  •  :–45 °C
  •  :0,8675 g/cm³
  •  :44 °C
  •  :Omgivande
  •  :203-604-4
  •  :2325
  •  :3,III
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Residue after evaporation:
    ≤0.01 %
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    2,5 L