VWR®, Mössa, PP
Blå, 530 mm, Låda
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Bouffant-kepsar av non-woven PP.
- Utan latex
- Resårband
Densitet: 12 g/m²
Förpackning: Levereras i lådor eller påsar.
Specifikationer
- Ø:530 mm
- Förp.:Låda
- Färg:Blå
- Seq:3
- Cat. No.:113-8245
- Outfit applikationer:Laboratory