VWR®, Mössa, PP
Vit, 610 mm, Påse
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Bouffant-kepsar av non-woven PP.
- Utan latex
- Resårband
Densitet: 12 g/m²
Förpackning: Levereras i lådor eller påsar.
Specifikationer
- Ø:610 mm
- Förp.:Påse
- Färg:Vit
- Cat. No.:113-8243
- Outfit applikationer:Laboratory