VWR®, Mössa, PP
Vit, 530 mm, Påse
Bouffant-kepsar av non-woven PP.
- Utan latex
- Resårband
Densitet: 12 g/m²
: Levereras i lådor eller påsar.
- Ø:530 mm
- Förp.:Påse
- Färg:Vit
- Seq:1
- Cat. No.:113-8241
- Outfit applikationer:Laboratory
Bouffant-kepsar av non-woven PP.
Densitet: 12 g/m²
: Levereras i lådor eller påsar.