Badvätska
Kryo 65, –65...+140 °C, − °C, 62 °C, Färglös, 10 L
: LAUDA
För termostatering med hög noggrannhet, även vid extrema temperaturer.
- Enkel och säker hantering, lämplig för långvarig drift
- Optimerar termostatens livslängd
* betyder silikonolja
** endast lämplig för slutna system
- Förp.:10 L
- Färg:Färglös
- Antändningstemp.:− °C
- Flampunkt:62 °C
- Temperaturområde:–65...+140 °C
- Typ:Kryo 65