Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvätska
Badvätska
Kryo 65, –65...+140 °C, − °C, 62 °C, Färglös, 5 L
Katalog # 461-1114
Leverantör:   LAUDA
Badvätska
Katalog # 461-1114
Leverantör:  LAUDA
CAS-nummer:  
Badvätska
Badvätska
Kryo 65, –65...+140 °C, − °C, 62 °C, Färglös, 5 L
CAS-nummer:  
Price
3 675,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 L
Product Details & Documents
För termostatering med hög noggrannhet, även vid extrema temperaturer.
  • Enkel och säker hantering, lämplig för långvarig drift
  • Optimerar termostatens livslängd
* betyder silikonolja
** endast lämplig för slutna system
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    5 L
  • Färg:
    Färglös
  • Antändningstemp.:
    − °C
  • Flampunkt:
    62 °C
  • Temperaturområde:
    –65...+140 °C
  • Typ:
    Kryo 65