Provrör
10 ml, 100 mm, 16 mm, PS, Cylindrical
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
PS, klart, eller PP, genomskinligt.
- PS: God temperaturtålighet. PP: Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbart
- PS: God kemikalieresistens. PP: Mycket god kemikalieresistens
- Tåligt, prisvärt
Universalrör för många olika applikationer.
Documents
Specifikationer
- Ø utv.:16 mm
- Typ:Cylindrical
- Kapacitet:10 ml
- Längd:100 mm
- Material:PS
- Seq:09