Stereo microscopes, Stemi 508
Stereo microscope, Stemi 508 with segmentable LED ring, Trinocular
Katalog # 630-2822
Leverantör: ZEISS
Gå till:
Product Details & Documents
The Stemi 508 are designed for quality images in biomedical (IVF), botany (plants, insects) and forensics (dissection, fossiles) applications.
- Large object field for details (36 mm)
- Contrast and colour reproducibility
- Robust design with camera output for outstanding three dimensional images
Beställningsinformation: Eyepieces are included.
Leveransinformation: Supplied with a VisiLED ring light.
Specifikationer
- Modell:Stemi 508 with segmentable LED ring
- Beskrivning:Stereo microscope
- Seq:02
- Typ:Trinocular
- Cat. No.:630-2822
- Förstoring:13× - 100×
- Fokussystem:Grov- och fininställning
- Zoomobjektiv:8:1
- Belysning:LED
- Okular:WF 10×/23 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Transport caseTransport caseZEIS4350659000000Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 5 425,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Set-top caseSet-top caseZEIS4350659020000Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 4 075,00 kr